Tlačiť
Flufenoxuron
Dodávateľ: EHRENSTORFER GMBH
EHERC13712000EA 147.08 EUR
EHERC13712000
Flufenoxuron
Flufenoxuron
Vzorec: C₂₁H₁₁ClF₆N₂O₃
Číslo MDL: MFCD00274597
Číslo CAS: 101463-69-8
EINECS: 417-680-3