Tlačiť
2-(Trifluoromethyl)acrylic acid 98%
Dodávateľ: Thermo Scientific
Varování
ACRO313100050EA 160.05 EUR
ACRO313100050 ACRO313100010
2-(Trifluoromethyl)acrylic acid 98%
2-(Trifluoromethyl)acrylic acid
Vzorec: C₄H₃F₃O₂
Mw: 140,06 g/mol
Teplota varu: 86 °C (760 mmHg)
Teplota tavenia: 48…52 °C
Teplota vzplanutia: 81 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00042424
Číslo CAS: 381-98-6
ADR: 8,II
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Transparent light yellow Chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 48 to 52 °C
Titration with TBAH ≥97.5 %