Tlačiť
2-(Trifluoromethyl)acrylic acid, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIAL369144-5GEA 316.54 EUR
SIAL369144-5G SIAL369144-1G
2-(Trifluoromethyl)acrylic acid, Sigma-Aldrich®
2-(Trifluoromethyl)acrylic acid
Vzorec: C₄H₃F₃O₂
Mw: 140,06 g/mol
Číslo MDL: MFCD00042424
Číslo CAS: 381-98-6
OSN: 3261
ADR: 8,II