Tlačiť
2-(Ethoxycarbonyl)phenylboronic acid pinacol ester ≥97%
Dodávateľ: Thermo Scientific
H30941.06EA 427.19 EUR
H30941.06 H30941.03
2-(Ethoxycarbonyl)phenylboronic acid pinacol ester ≥97%
2-(Ethoxycarbonyl)phenylboronic acid pinacol ester
Vzorec: C₁₅H₂₁BO₄
Mw: 276,136 g/mol
Teplota tavenia: 57…62 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD03453660
Číslo CAS: 269409-99-6