Tlačiť
2-(Ethoxycarbonyl)phenylboronic acid pinacol ester, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIAL570168-5GEA 478.71 EUR
SIAL570168-5G SIAL570168-1G
2-(Ethoxycarbonyl)phenylboronic acid pinacol ester, Sigma-Aldrich®
2-(Ethoxycarbonyl)phenylboronic acid pinacol ester
Vzorec: C₁₅H₂₁BO₄
Mw: 276,136 g/mol
Číslo MDL: MFCD03453660
Číslo CAS: 269409-99-6