Tlačiť
3-(Ethoxycarbonyl)phenylboronic acid pinacol ester, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIAL527548-1GEA 77.68 EUR
SIAL527548-1G
3-(Ethoxycarbonyl)phenylboronic acid pinacol ester, Sigma-Aldrich®
3-(Ethoxycarbonyl)phenylboronic acid pinacol ester
Vzorec: C₁₅H₂₁BO₄
Mw: 276,136 g/mol
Číslo MDL: MFCD03093896
Číslo CAS: 269410-00-6