Tlačiť
2-(Ethoxycarbonyl)phenylboronic acid, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIAL683833-5GEA 99.19 EUR
SIAL683833-5G SIAL683833-1G
2-(Ethoxycarbonyl)phenylboronic acid, Sigma-Aldrich®
2-(Ethoxycarbonyl)phenylboronic acid
Vzorec: C₉H₁₁BO₄
Mw: 193,99 g/mol
Číslo MDL: MFCD02179453
Číslo CAS: 380430-53-5