Tlačiť
4-(Ethoxycarbonyl)phenylboronic acid ≥94%
Dodávateľ: Thermo Scientific
Varování
H26356.06EA 270.9 EUR
H26356.06 H26356.03
4-(Ethoxycarbonyl)phenylboronic acid ≥94%
4-(Ethoxycarbonyl)phenylboronic acid
Vzorec: C₉H₁₁BO₄
Mw: 193,99 g/mol
Teplota tavenia: 137…140 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD02179441
Číslo CAS: 4334-88-7