Tlačiť
3-Carboxy-5-nitrophenylboronic acid, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
SIAL721042-1GEA 68.76 EUR
SIAL721042-1G SIAL721042-5G
3-Carboxy-5-nitrophenylboronic acid, Sigma-Aldrich®
3-Carboxy-5-nitrophenylboronic acid
Vzorec: C₇H₆BNO₆
Mw: 210,94 g/mol
Číslo MDL: MFCD00757433
Číslo CAS: 101084-81-5