Tlačiť
3-Aminophenylboronic acid hemisulphate ≥98%
MAYBAC10430.1 MAYBAC10430.10
3-Aminophenylboronic acid hemisulphate ≥98%
3-Aminophenylboronic acid hemisulphate
Vzorec: C₁₂H₁₈B₂N₂O₈S
Mw: 371,97 g/mol
Číslo MDL: MFCD00013111
Číslo CAS: 66472-86-4
EINECS: 266-376-5