Tlačiť
4-(Dimethylcarbamoyl)-3-fluorophenylboronic acid ≥98%
Dodávateľ: Thermo Scientific
Varování
H53117.MDEA 116.18 EUR
H53117.MD H53117.03
4-(Dimethylcarbamoyl)-3-fluorophenylboronic acid ≥98%
4-(Dimethylcarbamoyl)-3-fluorophenylboronic acid
Vzorec: C₉H₁₁BFNO₃
Mw: 211,00 g/mol
Teplota tavenia: 147…149 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD08436060
Číslo CAS: 874289-13-1