4-Carboxy-3-fluorophenylboronic acid ≥98%
Dodávateľ: Thermo Scientific
|
Varování
|
H53285.06EA
270.9
EUR
H53285.06
H53285.03
4-Carboxy-3-fluorophenylboronic acid ≥98%
4-Carboxy-3-fluorophenylboronic acid
Vzorec:
C₇H₆BFO₄ Mw: 183,93 g/mol Teplota tavenia: 236…240 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD01114671 Číslo CAS: 120153-08-4 |