Tlačiť
Aniline sulphate ≥98%
Dodávateľ: Thermo Scientific
Nebezpečí
A15563.36EA 132.1 EUR
A15563.36 A15563.0E A15563.22
Aniline sulphate ≥98%
Aniline sulphate
Vzorec: C₁₂H₁₆N₂O₄S
Mw: 284,34 g/mol
Hustota: 1,377
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00013110
Číslo CAS: 542-16-5
EINECS: 208-805-0
OSN: 2811
ADR: 6.1,III