Tlačiť
4-(Carboxymethyl)phenylboronic acid pinacol ester, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
SIAL718831-1GEA 255.13 EUR
SIAL718831-1G SIAL718831-250MG
4-(Carboxymethyl)phenylboronic acid pinacol ester, Sigma-Aldrich®
4-(Carboxymethyl)phenylboronic acid pinacol ester
Vzorec: C₁₄H₁₉BO₄
Mw: 262,1093 g/mol
Číslo MDL: MFCD04038755
Číslo CAS: 797755-07-8