Tlačiť
4-(Aminomethyl)phenylboronic acid hydrochloride 96%
Dodávateľ: Thermo Scientific
Varování
ACRO358842500EA 100.16 EUR
ACRO358842500
4-(Aminomethyl)phenylboronic acid hydrochloride 96%
4-(Aminomethyl)phenylboronic acid hydrochloride
Vzorec: C₇H₁₁BClNO₂
Mw: 187,43 g/mol
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD01632199
Číslo CAS: 75705-21-4
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Light yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Titration Argentometric ≥95 %