Tlačiť
2-Bromo-4'-(trifluoromethoxy)acetophenone
MAYBTL00407.250 MAYBTL00407.0003 MAYBTL00407 MAYBTL00407DA MAYBTL00407.0001
2-Bromo-4'-(trifluoromethoxy)acetophenone
2-Bromo-4'-(trifluoromethoxy)acetophenone
Vzorec: C₉H₆BrF₃O₂
Mw: 283,04 g/mol
Číslo MDL: MFCD00052333
Číslo CAS: 103962-10-3