Tlačiť
5-Bromo-2-fluorobenzylamine hydrochloride 97%
Dodávateľ: Thermo Scientific
Varování
B25176.14EA 365.54 EUR
B25176.14 B25176.06
5-Bromo-2-fluorobenzylamine hydrochloride 97%
5-Bromo-2-fluorobenzylamine hydrochloride
Vzorec: C₇H₈BrClFN
Mw: 240,50 g/mol
Teplota tavenia: 221…226 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00143426
Číslo CAS: 202865-69-8