Tlačiť
Hydroxid sodný 45% vodný roztok, J.T.Baker®
Dodávateľ: Avantor
Nebezpečí
2616.9600EA 0 EUR
2616.9600
Hydroxid sodný 45% vodný roztok, J.T.Baker®
Hydroxid sodný
Vzorec: NaOH
Mw: 40 g/mol
Teplota varu: 119…135 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 9…10 °C
Hustota: 1,53 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00003548
Číslo CAS: 1310-73-2
EINECS: 215-185-5
OSN: 1824
ADR: 8,II