Tlačiť
VWR® BANDit™ Protein Stain Blue
Dodávateľ: Avantor
VWR® BANDit™
K217-250MLEA 43.49 EUR
K217-250ML K217-1L
VWR® BANDit™ Protein Stain Blue
Barviva Barviva pro elektroforézu
Blue BANDit je bezpečná a ekologická alternativa tradičního barvení Coomassie® Blue.
  • Snižuje manipulaci s nebezpečnými chemikáliemi: Není potřeba žádný methanol ani kyselina octová
  • Vysoká citlivost, rychlý, jednoduchý postup