Tlačiť
Teploměry vysoce přesné, pro mrazáky, Traceable®
Dodávateľ: VWR, part of Avantor
Traceable®
620-1978EA 175.52 EUR
620-1978 620-1979 620-1977 620-1976
Teploměry vysoce přesné, pro mrazáky, Traceable®
Teploměry Teploměry digitální Přesné digitální teploměry
Třířádkové teploměry mohou být používány s řadou sond. Láhev slouží jako izolace před náhlými teplotními změnami při otevření dveří. Nerezová ruční sonda (DxØ: 300 mmx3,2) s 3 m kabelem je vodotěsná, může být použita s kapalným, plynným nebo sypkým materiálem, má nastavitelnou rukojeť a suchý zip k upevnění.
  • paměť pro minimální/maximální hodnoty za posledních 24 hodin (každá hodina) a posledních 7 nebo 30 dní (každý den)
  • časové a datové označení: u každého záznamu maximální nebo minimální hodnoty
  • vizuální LED upozornění a zvukový signál, který přetrvává i po návratu hodnot do normálu, nastavení alarmu po 0,1°C
Čtyři platinové sondy s PTFE kabelem.
Kalibrační body:
620-0667 a 620-1977: −40 °C; 0°C a 50°C
620-1978: −80 °C; 0 °C; 50 °C a 190 °C
620-1979:−80 °C; −40 °C a 0 °C
Certifikácie: Kalibrace dle ISO/IEC 17025, ANSI/NCSL Z540-1 a 900, akreditace asociací A2LA zaručuje návaznost na normy NIST.
Informace o dodávce: se dvěma bateriemi typu AAA, platinovou sondou, kabelem, stojánkem, držákem pro uchycení na stěnu a sériově označeným kalibračním certifikátem Traceable®.
Pozor: Poznámka: Pro prodloužení životnosti kabelu, vložte sondu a kabel do mrazáku instalovanou průchodkou. Pokud připevníte kabel na dvířka, zajistěte dodatečnou vůli tak, aby při každém otevření a zavření dvířek nebyl kabel tažen.
* Specifically designed for up to −80 °C freezers.