Chcete sa opäť prihlásiť?
  • Criteria
    • In Stock (26)
  • Dodávateľ
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Hľadať vo výsledkoch
General Purpose Glass Thermometers
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"17"
Usporiadať podľa:
Dodávateľ:  VWR Collection
Popis:   Contains red organic liquid against white back glass, except for 620-0891 which has yellow back glass.
Dodávateľ:  VWR Collection
Popis:   These oven thermometers contain red organic liquid against white back glass.
Dodávateľ:  VWR Collection
Popis:   Designed for use in all standard heating and drying blocks, water baths and incubators.
Dodávateľ:  VWR Collection
Popis:   These thermometers meet all requirements for physical dimensions and accuracy.
Dodávateľ:  VWR Collection
Popis:   Designed for use in all standard heating and drying blocks, water baths, incubators. Contains blue organic liquid fill against lead-free white back gl...
číslo v katalógu: (620-0892)
Dodávateľ:  VWR Collection
Popis:   General purpose glass thermometer, −5…+20 °C, Dĺžka: 152 mm
UOM:  1 * 1 items
Dodávateľ:  Bohlender
Popis:   These thermometer made of PTFE jacketed glass. Suitable for 500 to 6000 ml reaction vessels.
číslo v katalógu: (AMARLF105421)
Dodávateľ:  AMARELL, ARNO
Popis:   Freezer thermometer, government verified, with verification stamp.
UOM:  1 * 1 items
Call for Price
Obmedzený počet kusov na sklade, ale väčšie množstvo sa môže nachádzať na inom sklade pri Vás. Prosím uistite sa, že ste prihlásený, aby sa mohlo zobraziť dostupné množstvo na sklade. Ak sa stále zobrazuje call a potrebujete pomoc, prosím zavolajte nám na +43 1 97002 - 0.
Obmedzený počet kusov na sklade, ale väčšie množstvo sa môže nachádzať na inom sklade pri Vás. Prosím uistite sa, že ste prihlásený, aby sa mohlo zobraziť dostupné množstvo na sklade. Ak sa stále zobrazuje call a potrebujete pomoc, prosím zavolajte nám na +43 1 97002 - 0.
Tento produkt je označený ako zakázaný a dá sa zakúpiť iba na základe schválených dopravných účtov. Ak potrebujete pomoc, napíšte e-mail regulačnému oddeleniu VWR na Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Vaša organizácia zablokovala tento produkt. Prosím kontaktujte oddelenie nákupu pre viac informácii.
Pôvodný produkt už nie je dostupný. Zobrazená náhrada je dostupná.
Tento produkt už nie je dostupný. Môžu existovať alternatívy, ktoré sa dajú vyhľadať pomocou čísla VWR katalógu, ktoré je uvedené vyššie. Ak potrebujete pomoc, prosím zavolajte VWR služby zákazníkom na +43 1 97002 - 0.
1 - 8  z 17
  1  2  3  Ďalej