Chcete sa opäť prihlásiť?
  • Criteria
    • In Stock (41)
  • Dodávateľ
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Hľadať vo výsledkoch
Digital Thermometers with Probe
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"35"
  Zobraziť zoznam Easy View (new)
Usporiadať podľa:
Dodávateľ:  VWR Collection
Popis:   These highly accurate logging thermometers are designed to monitor temperatures in refrigerators, freezers, water baths, heating blocks and incubators...
Dodávateľ:  VWR Collection
Popis:   Teplomer s funkciou zaznamenávania údajov a používateľom definovanými časovými intervalmi. Ideálny na monitorovanie teploty v chladničk...
Dodávateľ:  VWR Collection
Popis:   Teplomer s funkciou zaznamenávania údajov a používateľom definovanými časovacími intervalmi. Ideálny na monitorovanie teploty v mraznič...
Dodávateľ:  VWR Collection
Popis:   Dial thermometer for use in soil, cuvettes, test tubes, food products, incubators, biomedical reagents and petroleum hydrocarbons.
Dodávateľ:  VWR Collection
Popis:   These high accuracy digital thermometers, with chemical resistant probes, monitor the temperature of pharmaceuticals, vaccines, chemicals, blood and b...
číslo v katalógu: (620-1975)
Dodávateľ:  VWR Collection
Popis:   Digital thermometer with extra long waterproof stainless steel 500 mm probe with cable (2,5 m).
UOM:  1 * 1 items
Dodávateľ:  VWR Collection
Popis:   These digital stem thermometers are suitable for field studies, wet lab applications, wash-down areas, food testing and tanks.
Dodávateľ:  VWR Collection
Popis:   Simultaneously displays temperature, timer, and current alarms. Reduce guesswork with instant, accurate temperature readings.
UOM:  1 * 1 items
Call for Price
Obmedzený počet kusov na sklade, ale väčšie množstvo sa môže nachádzať na inom sklade pri Vás. Prosím uistite sa, že ste prihlásený, aby sa mohlo zobraziť dostupné množstvo na sklade. Ak sa stále zobrazuje call a potrebujete pomoc, prosím zavolajte nám na +43 1 97002 - 0.
Obmedzený počet kusov na sklade, ale väčšie množstvo sa môže nachádzať na inom sklade pri Vás. Prosím uistite sa, že ste prihlásený, aby sa mohlo zobraziť dostupné množstvo na sklade. Ak sa stále zobrazuje call a potrebujete pomoc, prosím zavolajte nám na +43 1 97002 - 0.
Tento produkt je označený ako zakázaný a dá sa zakúpiť iba na základe schválených dopravných účtov. Ak potrebujete pomoc, napíšte e-mail regulačnému oddeleniu VWR na Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Vaša organizácia zablokovala tento produkt. Prosím kontaktujte oddelenie nákupu pre viac informácii.
Pôvodný produkt už nie je dostupný. Zobrazená náhrada je dostupná.
Tento produkt už nie je dostupný. Môžu existovať alternatívy, ktoré sa dajú vyhľadať pomocou čísla VWR katalógu, ktoré je uvedené vyššie. Ak potrebujete pomoc, prosím zavolajte VWR služby zákazníkom na +43 1 97002 - 0.
1 - 8  z 35
  1  2  3  4  5  Ďalej 