Chcete sa opäť prihlásiť?
  • Criteria
    • In Stock (53)
  • Dodávateľ
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Hľadať vo výsledkoch
General Purpose Digital Thermometers
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"44"
  Zobraziť zoznam Easy View (new)
Usporiadať podľa:
číslo v katalógu: (620-1639)
Dodávateľ:  VWR Collection
Popis:   This thermometer delivers good performance and a high level of accuracy.
UOM:  1 * 1 items
Dodávateľ:  VWR Collection
Popis:   These digital thermometers measure the temperature of wet or dry environments including freezers, refrigerators, water baths, aquariums and incubators...
číslo v katalógu: (620-2049)
Dodávateľ:  VWR Collection
Popis:   This dual-channel thermometer allows the monitoring of two separate probes. The dual display simultaneously shows the temperature of both probes or th...
UOM:  1 * 1 items
číslo v katalógu: (620-2010)
Dodávateľ:  VWR Collection
Popis:   This small, lightweight (113 g) and shockproof thermometer is designed for simple operation in plant and field use.
UOM:  1 * 1 items
číslo v katalógu: (620-2047)
Dodávateľ:  VWR Collection
Popis:   General purpose digital thermometer, Traceable®, 70×32×133,5 mm, 156 g
UOM:  1 * 1 items
Dodávateľ:  VWR Collection
Popis:   These thermometers, for wet areas, can be used for monitoring of liquids, air/gas, or semi-solids in freezers, water baths, outdoor tanks, incubators ...
Dodávateľ:  VWR Collection
Popis:   These thermometers, with LCD and magnetic back, enables, placement on a metallic surface (incubators, freezers, water baths). They incorporate a flip-...
Dodávateľ:  VWR Collection
Popis:   These digital thermometers are suitable for the monitoring of temperatures in freezers, water baths, heating blocks, incubators and refrigerators. The...
Call for Price
Obmedzený počet kusov na sklade, ale väčšie množstvo sa môže nachádzať na inom sklade pri Vás. Prosím uistite sa, že ste prihlásený, aby sa mohlo zobraziť dostupné množstvo na sklade. Ak sa stále zobrazuje call a potrebujete pomoc, prosím zavolajte nám na +43 1 97002 - 0.
Obmedzený počet kusov na sklade, ale väčšie množstvo sa môže nachádzať na inom sklade pri Vás. Prosím uistite sa, že ste prihlásený, aby sa mohlo zobraziť dostupné množstvo na sklade. Ak sa stále zobrazuje call a potrebujete pomoc, prosím zavolajte nám na +43 1 97002 - 0.
Tento produkt je označený ako zakázaný a dá sa zakúpiť iba na základe schválených dopravných účtov. Ak potrebujete pomoc, napíšte e-mail regulačnému oddeleniu VWR na Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Vaša organizácia zablokovala tento produkt. Prosím kontaktujte oddelenie nákupu pre viac informácii.
Pôvodný produkt už nie je dostupný. Zobrazená náhrada je dostupná.
Tento produkt už nie je dostupný. Môžu existovať alternatívy, ktoré sa dajú vyhľadať pomocou čísla VWR katalógu, ktoré je uvedené vyššie. Ak potrebujete pomoc, prosím zavolajte VWR služby zákazníkom na +43 1 97002 - 0.
1 - 8  z 44
  1  2  3  4  5  6  Ďalej 