Tlačiť
Váhy přesné, řada Quintix®
Dodávateľ: Sartorius
Quintix®
611-2679EA 3576.1 EUR
611-2679 611-2712 611-2711 611-2678 611-2710 611-3130 611-4264 611-2709 611-2708 611-2707 611-2706 611-2705 611-2749 611-2748 611-2704 611-2703 611-2747 611-2746 611-2745 611-2744 611-2743 611-2742 SARBQUINTIX6131CFR 611-4273 611-3866 611-3867 611-2699 611-2698 611-2697 611-2696 611-2695 611-2694 611-2693 611-2692 611-2691 611-2690 611-4160 611-4246 611-2649 611-2647 611-2646 611-2689 611-2644 611-2688 611-2643 611-2687 611-2686 611-2642 611-2685 611-2641 611-2684 611-2640 611-2683 611-2682 611-2681 611-2680 611-3125 611-3126 611-3127 611-3128 611-3129 611-2639 611-2638
Váhy přesné, řada Quintix®
Váhy
Řada ergonomických vah se snadnou, intuitivní obsluhou, s velkou dotykovou obrazovkou, intuitivními symboly a textovými pokyny. Kromě standardních aplikací zahrnuje obecné vážení, stanovení hustoty, procentuální vážení, kontrolní vážení, funkci peak hold, počítání kusů a průměrování. Řada Quintix® také nabízí funkce míchání, komponenty, statistika a převod. Výsledky lze přenést prostřednictvím rozhraní mini-USB do tiskárny nebo do počítače, a pak přímo na list aplikace Microsoft Excel® bez nutnosti dalšího softwaru. Nabídka v 10 jazycích.
  • barevná dotyková obrazovka s vysokým kontrastem
  • doby stabilizace pouze 1,5 až 2 sekundy
  • funkce isoCAL pro interní kalibraci a seřízení
  • kryt proti proudění vzduchu pro 1mg váhy s posuvnými dvířky, které lze kompletně rozebrat a snadno vyčistit
  • správcovský zámek proti neúmyslným změnám nastavení
  • volitelná tiskárna YDP30 v souladu s GLP, automatické rozeznání váhou Quintix®
Informace o dodávce: Dodává se s univerzálním napájecím adaptérem, bezpečnostním krytem a návodem k použití.