Chcete sa opäť prihlásiť?
  • Criteria
    • In Stock (13)
  • Dodávateľ
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Hľadať vo výsledkoch
Digital Thermometers for Special Applications
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"20"
  Zobraziť zoznam Jednoduché zobrazenie (nový vzhľad)
Usporiadať podľa:
Dodávateľ:  VWR Collection
Popis:   These digital thermometers are designed for monitoring temperatures in refrigerators, freezers, water baths, heating blocks and incubators. Bottle pro...
číslo v katalógu: (620-1913)
Dodávateľ:  VWR Collection
Popis:   Digital thermometer for refrigerators and freezers.
UOM:  1 * 1 items
Dodávateľ:  VWR Collection
Popis:   This radio-signal thermometer can read refrigerator temperatures from up to 100 feet away. They can provide readings from up to three remote refrigera...
UOM:  1 * 1 items
Dodávateľ:  VWR Collection
Popis:   Tieto USB teplomery s funkciou zaznamenávania údajov Traceable® excursion trac LN2 monitorujú teplotu v Dewarových nádobách s&nbs...
Dodávateľ:  VWR Collection
Popis:   This high accuracy thermometer monitors both ambient air and the temperature inside a refrigerator or freezer. It reads to 0,01° while monitoring MIN/...
UOM:  1 * 1 items
Dodávateľ:  VWR Collection
Popis:   These USB Traceable® memory loc LN2 data logging thermometers monitor the temperature in the liquid nitrogen Dewars, covering cryo needs fo...
Dodávateľ:  VWR Collection
Popis:   This thermometer features a triple display that constantly shows minimum/maximum and current temperatures. Users can see if a freezer, water bath, or ...
Dodávateľ:  VWR Collection
Popis:   These highly accurate thermometers monitor temperatures simultaneously in refrigerators and freezers, two refrigerator locations. Temperature-buffered...
Call for Price
Obmedzený počet kusov na sklade, ale väčšie množstvo sa môže nachádzať na inom sklade pri Vás. Prosím uistite sa, že ste prihlásený, aby sa mohlo zobraziť dostupné množstvo na sklade. Ak sa stále zobrazuje call a potrebujete pomoc, prosím zavolajte nám na +43 1 97002 - 0.
Obmedzený počet kusov na sklade, ale väčšie množstvo sa môže nachádzať na inom sklade pri Vás. Prosím uistite sa, že ste prihlásený, aby sa mohlo zobraziť dostupné množstvo na sklade. Ak sa stále zobrazuje call a potrebujete pomoc, prosím zavolajte nám na +43 1 97002 - 0.
Tento produkt je označený ako zakázaný a dá sa zakúpiť iba na základe schválených dopravných účtov. Ak potrebujete pomoc, napíšte e-mail regulačnému oddeleniu VWR na Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Vaša organizácia zablokovala tento produkt. Prosím kontaktujte oddelenie nákupu pre viac informácii.
Pôvodný produkt už nie je dostupný. Zobrazená náhrada je dostupná.
Tento produkt už nie je dostupný. Môžu existovať alternatívy, ktoré sa dajú vyhľadať pomocou čísla VWR katalógu, ktoré je uvedené vyššie. Ak potrebujete pomoc, prosím zavolajte VWR služby zákazníkom na +43 1 97002 - 0.
1 - 8  z 20
  1  2  3  Ďalej 