Chcete sa opäť prihlásiť?
  • Criteria
    • In Stock (1)
  • Dodávateľ
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Hľadať vo výsledkoch
Glass Thermometers for Special Applications
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"5"
  Zobraziť zoznam Easy View (new)
Usporiadať podľa:
číslo v katalógu: (BOHLB290-03)
Dodávateľ:  Bohlender
Popis:   Distillation thermometer made of PTFE jacketed glass. Suitable for 500 to 6000 ml reaction vessels.
UOM:  1 * 1 items
Dodávateľ:  Ludwig Schneider GmbH & CO. KG
Popis:   Red or blue filling. Coating: PTFE/FEP, transparent
číslo v katalógu: (620-1180)
Dodávateľ:  GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Popis:   This freezer-fridge thermometer is filled with colour and has a cylindrical plastic case for hanging.
UOM:  1 * 1 items
číslo v katalógu: (BELAB606000200)
Dodávateľ:  Bel-Art
Popis:   This mercury free thermometer is designed to verify sample temperature in incubators and cover ranges from 10 to 50 °C.
UOM:  1 * 1 items
číslo v katalógu: (HECH43599010)
Dodávateľ:  GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Popis:   This freezer thermometer made of plastic is supplied with holder and factory certificate. Officially verified.
UOM:  1 * 1 items
Call for Price
Obmedzený počet kusov na sklade, ale väčšie množstvo sa môže nachádzať na inom sklade pri Vás. Prosím uistite sa, že ste prihlásený, aby sa mohlo zobraziť dostupné množstvo na sklade. Ak sa stále zobrazuje call a potrebujete pomoc, prosím zavolajte nám na +43 1 97002 - 0.
Obmedzený počet kusov na sklade, ale väčšie množstvo sa môže nachádzať na inom sklade pri Vás. Prosím uistite sa, že ste prihlásený, aby sa mohlo zobraziť dostupné množstvo na sklade. Ak sa stále zobrazuje call a potrebujete pomoc, prosím zavolajte nám na +43 1 97002 - 0.
Tento produkt je označený ako zakázaný a dá sa zakúpiť iba na základe schválených dopravných účtov. Ak potrebujete pomoc, napíšte e-mail regulačnému oddeleniu VWR na Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Vaša organizácia zablokovala tento produkt. Prosím kontaktujte oddelenie nákupu pre viac informácii.
Pôvodný produkt už nie je dostupný. Zobrazená náhrada je dostupná.
Tento produkt už nie je dostupný. Môžu existovať alternatívy, ktoré sa dajú vyhľadať pomocou čísla VWR katalógu, ktoré je uvedené vyššie. Ak potrebujete pomoc, prosím zavolajte VWR služby zákazníkom na +43 1 97002 - 0.
1 - 5  z 5