Tlačiť
Hľadali ste: Čidla teplotní
81  results were found
SearchResultCount:"81"
Sort Results
Zobraziť zoznam Easy View (Nové)
Ohodnotiť tieto výsledky vyhľadávania
Dodávateľ: VWR Collection
Opis: Ultra accurate probe, VWR®, Vzduch, −50…+400 °C, Ø×D: 3×150 mm
Dodávateľ: VWR Collection
Opis: Dálkové teplotní sondy pro použití oběhového čerpadla s chladičem. Umožňuje přepnutí bodů ovládání z chladiče na vzdálené místo. Kompenzuje tepelné zt...
Dodávateľ: VWR Collection
Opis: External PT100 probes is for monitoring the temperature of an external application.
Dodávateľ: VWR Collection
Opis: Temperature probe, VWR®
Dodávateľ: VWR Collection
Opis: Temperature probe, VWR®, Kapalina, vzduch, plyn & polotuhé látky, −50…+700 °C, Ø×D: 3,30×190,5 mm
Dodávateľ: VWR Collection
Opis: Ultra-accurate K-type probe, Ponoření, Spojení: SMP, −65…+550 °C, Ø×D: 1,5×130 mm
Katalógové číslo: (462-0553)
Dodávateľ: VWR Collection
Opis: External PT100 probe is used for with chillers and coolers, 6000 series chiller, non-refrigerated coolers, 4100 liquid-to-liquid coolers.
Merná jednotka: 1 * 1 items
Katalógové číslo: (620-1754)
Dodávateľ: VWR Collection
Opis: Replacement probe, VWR®
Merná jednotka: 1 * 1 items
Katalógové číslo: (620-2810)
Dodávateľ: VWR Collection
Opis: Optimise performance of thermometer.
Merná jednotka: 1 * 1 items
Katalógové číslo: (620-1987)
Dodávateľ: VWR Collection
Opis: Teplotní čidlo, Traceable®, Kapalina, vzduch, plyn & polotuhé látky, −50...+150 °C, Ø×D: — mm
Merná jednotka: 1 * 1 items
Katalógové číslo: (620-1666)
Dodávateľ: VWR Collection
Opis: Teplotní čidlo, VWR®, −50…+200 °C, 125 mm
Merná jednotka: 1 * 1 items
Dodávateľ: TESTO
Opis: Probe for infrared thermometer, Povrch, −60...+400 °C, 115 mm, Ø×D: 5×115 mm
Dodávateľ: EBRO
Opis: Use the humidity/temperature probes (with an appropriate measuring instrument) for the reliable measurement of relative humidity and temperature.
Dodávateľ: TESTO
Opis: Use the humidity/temperature probes (with an appropriate measuring instrument) for the reliable measurement of relative humidity and temperature. Humi...
Dodávateľ: TESTO
Opis: Ultra-accurate probe, Jídlo, −50…+400 °C, 1,5 m (cable), Ø×D: 4×125 mm
Dodávateľ: TESTO
Opis: Temperature probe, −50...+150 °C, 125 mm, Ø×D: 4×125 mm
Zavolať a opýtať sa na ceny
Zásoby tejto položky sú obmedzené, no môžu sa nachádzať v inom sklade blízko pri vás. Uistite sa prosím, že ste prihlásený/á na tejto lokalite, aby sa mohli zobraziť dostupné zásoby. Ak sa stále zobrazuje zavolajte a potrebujete pomoc, zavolajte nám prosím na číslo +43 1 97002 - 0.
Zásoby tejto položky sú obmedzené, no môžu sa nachádzať v inom sklade blízko pri vás. Uistite sa prosím, že ste prihlásený/á na tejto lokalite, aby sa mohli zobraziť dostupné zásoby. Ak sa stále zobrazuje zavolajte a potrebujete pomoc, zavolajte nám prosím na číslo +43 1 97002 - 0.
Daná chemikália je regulovaná podľa platnej legislatívy a bude vyžadované vyplnenie formulára. Jeho včasným vyplnením urýchlite dodanie produktu.
-Na zakúpenie tejto položky môže byť potrebná dodatočná dokumentácia. Ak to bude potrebné, skontaktuje sa s vami zástupca spoločnosti VWR.
Tento produkt bol zablokovaný vašou organizáciou. Kontaktujte prosím vaše oddelenie nákupu pre získanie viac informácií.
Pôvodný produkt už nie je dostupný. Je dostupná zobrazená náhrada.
Tento produkt už nie je dostupný. Môžu byť k dispozícii alternatívy, ktoré sa dajú vyhľadať pomocou katalógového čísla VWR uvedeného vyššie. Ak potrebujete ďalšiu pomoc, zavolajte prosím na zákaznícky servis spoločnosti VWR na čísle +43 1 97002 - 0.
1 - 16 of 81
no targeter for Bottom