Chcete sa opäť prihlásiť?
  • Criteria
    • In Stock (12)
  • Dodávateľ
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Hľadať vo výsledkoch
Dial Thermometers
https://sk.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/93/43/18989343.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"11"
Usporiadať podľa:
Dodávateľ:  VWR Collection
Popis:   These thermometers are adapted for applications in heating, ventilation, air conditioning, food and beverage processing and storage, pharmaceutical an...
Dodávateľ:  VWR Collection
Popis:   This thermometer with analogue dial indicates freezer, refrigerator, or spoilage temperatures.
UOM:  1 * 1 items
číslo v katalógu: (620-0920)
Dodávateľ:  VWR Collection
Popis:   This maximum/minimum thermometer displays the current temperature and register the maximum and minimum temperatures attained since the last reset. It ...
UOM:  1 * 1 items
číslo v katalógu: (AMARZ640870)
Dodávateľ:  AMARELL, ARNO
Popis:   Thermometer, for swimming pool, red filling, measuring range:0:40°C, diameter:190mm. 1 * 1 items
UOM:  1 * 1 items
číslo v katalógu: (AMART110410)
Dodávateľ:  AMARELL, ARNO
Popis:   Bimetal dial thermometers made of brass. The scale cover made of glass is used in heating systems and indutrial plants.
UOM:  1 * 1 items
číslo v katalógu: (SIMETM0015)
Dodávateľ:  TQC
Popis:   Magnetic thermometer for measuring the surface temperature of steel objects. The thermometer can easily be placed on ferrous substrates with the stron...
UOM:  1 * 1 items
Dodávateľ:  Bel-Art
Popis:   This durable thermometer, with maximum registering pointer (red), is moved up by the temperature measuring pointer (black) to indicate the highest tem...
UOM:  1 * 1 items
číslo v katalógu: (BELAB613104100)
Dodávateľ:  Bel-Art
Popis:   Thermometer features polycarbonate lens and beaker clip with built in adjustment tool in place of the probe cover with pocket clip.
UOM:  1 * 1 items
Call for Price
Obmedzený počet kusov na sklade, ale väčšie množstvo sa môže nachádzať na inom sklade pri Vás. Prosím uistite sa, že ste prihlásený, aby sa mohlo zobraziť dostupné množstvo na sklade. Ak sa stále zobrazuje call a potrebujete pomoc, prosím zavolajte nám na +43 1 97002 - 0.
Obmedzený počet kusov na sklade, ale väčšie množstvo sa môže nachádzať na inom sklade pri Vás. Prosím uistite sa, že ste prihlásený, aby sa mohlo zobraziť dostupné množstvo na sklade. Ak sa stále zobrazuje call a potrebujete pomoc, prosím zavolajte nám na +43 1 97002 - 0.
Tento produkt je označený ako zakázaný a dá sa zakúpiť iba na základe schválených dopravných účtov. Ak potrebujete pomoc, napíšte e-mail regulačnému oddeleniu VWR na Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Vaša organizácia zablokovala tento produkt. Prosím kontaktujte oddelenie nákupu pre viac informácii.
Pôvodný produkt už nie je dostupný. Zobrazená náhrada je dostupná.
Tento produkt už nie je dostupný. Môžu existovať alternatívy, ktoré sa dajú vyhľadať pomocou čísla VWR katalógu, ktoré je uvedené vyššie. Ak potrebujete pomoc, prosím zavolajte VWR služby zákazníkom na +43 1 97002 - 0.
1 - 8  z 11
  1  2  Ďalej