Tlačiť
Methyl-4-ethynylbenzoate, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
SIAL724653-1GEA 84.38 EUR
SIAL724653-1G
Methyl-4-ethynylbenzoate, Sigma-Aldrich®
Methyl-4-ethynylbenzoate
Vzorec: C₁₀H₈O₂
Mw: 160,17 g/mol
Číslo MDL: MFCD00168820
Číslo CAS: 3034-86-4