Tlačiť
3,5,6-Trichlorosalicylic acid
Dodávateľ: LGC Standards PROMOCHEM
PROOBP341EA 319.4 EUR
PROOBP341
3,5,6-Trichlorosalicylic acid
3,5,6-Trichlorosalicylic acid
Vzorec: C₇H₃Cl₃O₃
Mw: 241,46 g/mol
Číslo MDL: MFCD00075245
Číslo CAS: 40932-60-3
EINECS: 255-144-9