Tlačiť
D-(-)-Luciferin potassium salt
Dodávateľ: Biotium
10101.EA 121.32 EUR
10101. 10101-1 10101-2
D-(-)-Luciferin potassium salt
D-(-)-Luciferin potassium salt
Vzorec: C₁₁H₇KN₂O₃S₂
Mw: 318,41 g/mol
Číslo MDL: MFCD00044928
Číslo CAS: 115144-35-9