Tlačiť
5-Chloro-2-hydroxyphenylboronic acid ≥97%
Dodávateľ: Thermo Scientific
Varování
H53075.03EA 255.77 EUR
H53075.03 H53075.MD
5-Chloro-2-hydroxyphenylboronic acid ≥97%
5-Chloro-2-hydroxyphenylboronic acid
Vzorec: C₆H₆BClO₃
Mw: 172,37
Teplota tavenia: 166…170 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD06659863
Číslo CAS: 89488-25-5