Chcete sa opäť prihlásiť?
  • Criteria
    • In Stock (42)
  • Dodávateľ
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Hľadať vo výsledkoch
DNA/RNA Cleanup Kits
https://sk.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/50/96/18945096.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"33"
Usporiadať podľa:
Dodávateľ:  VWR Peqlab
Popis:   Cycle-Pure kits for quick and reliable purification of up to 30 µg DNA from PCR reactions and other reaction mixtures. DNA purified with peqGOLD Cycle...
Dodávateľ:  VWR Peqlab
Popis:   Gel Extraction Kit for easy and time-saving isolation of DNA fragments from agarose gels, with high recovery rates up to 30 µg for fragments from 50 b...
Dodávateľ:  VWR Peqlab
Popis:   For quick and easy removal of unwanted DNA directly on the column during RNA preparation.
Dodávateľ:  VWR Chemicals
Popis:   E.Z.N.A.® Cycle-Pure Kits are designed for the rapid purification of single- or double-stranded DNA from PCR or other enzymatic reactions. The purific...
Dodávateľ:  VWR Chemicals
Popis:   The E.Z.N.A.® MicroElute DNA Clean-Up Kit is designed to purify DNA fragments from enzymatic reactions (such as labelling reactions) with a small elut...
Dodávateľ:  VWR Chemicals
Popis:   Gel purification of DNA is a common technique used for the isolation of specific DNA fragments. However, most methods either fail to completely remove...
Dodávateľ:  VWR Chemicals
Popis:   Mag-Bind® SeqDTR™ is designed for the effective and reliable removal of unincorporated terminators from sequencing reaction. Sequencing products are f...
Dodávateľ:  VWR Chemicals
Popis:   The E.Z.N.A.® Poly-Gel DNA Extraction Kit provides a fast and efficient method to purify the single or double stranded DNA fragments from polyacrylami...
Call for Price
Obmedzený počet kusov na sklade, ale väčšie množstvo sa môže nachádzať na inom sklade pri Vás. Prosím uistite sa, že ste prihlásený, aby sa mohlo zobraziť dostupné množstvo na sklade. Ak sa stále zobrazuje call a potrebujete pomoc, prosím zavolajte nám na +43 1 97002 - 0.
Obmedzený počet kusov na sklade, ale väčšie množstvo sa môže nachádzať na inom sklade pri Vás. Prosím uistite sa, že ste prihlásený, aby sa mohlo zobraziť dostupné množstvo na sklade. Ak sa stále zobrazuje call a potrebujete pomoc, prosím zavolajte nám na +43 1 97002 - 0.
Tento produkt je označený ako zakázaný a dá sa zakúpiť iba na základe schválených dopravných účtov. Ak potrebujete pomoc, napíšte e-mail regulačnému oddeleniu VWR na Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Vaša organizácia zablokovala tento produkt. Prosím kontaktujte oddelenie nákupu pre viac informácii.
Pôvodný produkt už nie je dostupný. Zobrazená náhrada je dostupná.
Tento produkt už nie je dostupný. Môžu existovať alternatívy, ktoré sa dajú vyhľadať pomocou čísla VWR katalógu, ktoré je uvedené vyššie. Ak potrebujete pomoc, prosím zavolajte VWR služby zákazníkom na +43 1 97002 - 0.
1 - 8  z 33
  1  2  3  4  5  Ďalej