Tlačiť
Hľadali ste: Enzymy
623  results were found
SearchResultCount:"623"
Sort Results
Zobraziť zoznam Easy View (Nové)
Ohodnotiť tieto výsledky vyhľadávania
Katalógové číslo: (M150-1G)
Dodávateľ: VWR Chemicals
Opis: From bovine pancreas.
Merná jednotka: 1 * 1 g
Dodávateľ: VWR Chemicals
Opis: Ribonuclease A is an endoribonuclease that efficiently hydrolyses RNA from tissue or bacterial cell cultures.
Dodávateľ: AVANTOR PERFORMANCE MATERIALS
Opis: J.T.Baker® Endonuclease Biotech Reagent meets the strictest cGMP standards and is designed for the degradation of both single stranded and double stra...
Dodávateľ: AVANTOR PERFORMANCE MATERIALS
Opis: J.T.Baker® Endonuclease Ultrapure Bioreagent is designed for the degradation of both single stranded and double stranded DNA and RNA. J.T.Baker® Endon...
Katalógové číslo: (1B1662-250U)
Dodávateľ: VWR Chemicals
Opis: VWR® Life Science's DNase, Double-Strand Specific, Heat-Labile is a recombinant endonuclease that cleaves phosphodiester bonds in DNA to yield 2 to 8 ...
Merná jednotka: 1 * 1 KIT
Katalógové číslo: (E629-5G)
Dodávateľ: VWR Chemicals
Opis: Off-white to light brown powder from Streptomyces griseus.
Merná jednotka: 1 * 5 g
Dodávateľ: VWR Chemicals
Opis: Pepsin is a proteolytic enzyme product derived from porcine stomach linings.
Dodávateľ: VWR Chemicals
Opis: Beta-D-glucose oxidase with high purity grade and storage in frozen condition.
Katalógové číslo: (0619-100G)
Dodávateľ: VWR Chemicals
Opis: Source is Fig Latex. Fine, light beige powder
Merná jednotka: 1 * 100 g
Dodávateľ: VWR Chemicals
Opis: Uracil-DNA glycosylase (UNG), cod is a thermolabile recombinant enzyme produced in E. coli (ung-) using a modified ung gene derived from Atlant...
Katalógové číslo: (390744E)
Dodávateľ: VWR Chemicals
Opis: 10,000 units is that quantity of enzyme which will degrade 2 cm² of cellulose filter paper (17 mg) in 1 minute in 0,1 M acetate buffer at pH 4,0.
Merná jednotka: 1 * 50 g
Katalógové číslo: (M142-250G)
Dodávateľ: VWR Chemicals
Opis: VWR® Pepsin
Merná jednotka: 1 * 250 g
Dodávateľ: Apollo Scientific
Opis: L-Asparaginase
Katalógové číslo: (APOSBITP1363-1MG)
Dodávateľ: Apollo Scientific
Opis: Recombinant urate oxidase
Merná jednotka: 1 * 1 mg
Dodávateľ: Apollo Scientific
Opis: Recombinant beta lactamase
Katalógové číslo: (CAYM25001-100)
Dodávateľ: CAYMAN
Opis: Human recombinant cGAS (from E. coli)
Merná jednotka: 1 * 100 µG
Zavolať a opýtať sa na ceny
Zásoby tejto položky sú obmedzené, no môžu sa nachádzať v inom sklade blízko pri vás. Uistite sa prosím, že ste prihlásený/á na tejto lokalite, aby sa mohli zobraziť dostupné zásoby. Ak sa stále zobrazuje zavolajte a potrebujete pomoc, zavolajte nám prosím na číslo +43 1 97002 - 0.
Zásoby tejto položky sú obmedzené, no môžu sa nachádzať v inom sklade blízko pri vás. Uistite sa prosím, že ste prihlásený/á na tejto lokalite, aby sa mohli zobraziť dostupné zásoby. Ak sa stále zobrazuje zavolajte a potrebujete pomoc, zavolajte nám prosím na číslo +43 1 97002 - 0.
Daná chemikália je regulovaná podľa platnej legislatívy a bude vyžadované vyplnenie formulára. Jeho včasným vyplnením urýchlite dodanie produktu.
-Na zakúpenie tejto položky môže byť potrebná dodatočná dokumentácia. Ak to bude potrebné, skontaktuje sa s vami zástupca spoločnosti VWR.
Tento produkt bol zablokovaný vašou organizáciou. Kontaktujte prosím vaše oddelenie nákupu pre získanie viac informácií.
Pôvodný produkt už nie je dostupný. Je dostupná zobrazená náhrada.
Tento produkt už nie je dostupný. Môžu byť k dispozícii alternatívy, ktoré sa dajú vyhľadať pomocou katalógového čísla VWR uvedeného vyššie. Ak potrebujete ďalšiu pomoc, zavolajte prosím na zákaznícky servis spoločnosti VWR na čísle +43 1 97002 - 0.
1 - 16 of 623
no targeter for Bottom