Chcete sa opäť prihlásiť?
  • Kategória produktov
  • Criteria
  • Dodávateľ
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Hľadať vo výsledkoch
Hľadali ste: "purification-kits"
https://sk.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/96/96/18989696.jpg
SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"195"
Usporiadať podľa:
Dodávateľ:  VWR Chemicals
Popis:   The Plant Direct PCR Kit contains all the reagents required to rapidly extract and amplify genomic DNA from plant leaves.
Dodávateľ:  VWR Chemicals
Popis:   The E.Z.N.A.® Soil DNA Kit is formulated to isolate high purity cellular DNA from soil samples typically containing humic acid and inhibitors of PCR. ...
Dodávateľ:  VWR Chemicals
Popis:   The E.Z.N.A.® Tissue DNA Kit offers a simple, rapid, and cost effective method for the isolation of DNA from a wide variety of sample sources includin...
Dodávateľ:  VWR Chemicals
Popis:   E.Z.N.A.® Circulating DNA Kit provides a rapid and easy method for the isolation of circulating DNA from plasma, serum, and other cell-free body fluid...
číslo v katalógu: (D0714-50)
Dodávateľ:  VWR Chemicals
Popis:   The E.Z.N.A.® SQ Blood DNA Kit II is designed for the direct purification of high molecular weight genomic DNA from variable amounts of fresh and froz...
UOM:  1 * 50 ml
Dodávateľ:  VWR Chemicals
Popis:   E.Z.N.A.® MicroElute® Genomic DNA kit provides a rapid and easy method for the isolation of genomic DNA from small sample volumes and sizes for consis...
Dodávateľ:  VWR Chemicals
Popis:   The E.Z.N.A.® HP Plant DNA Kit is designed for efficient recovery of genomic DNA up to 60 kb in size from fresh and dried plant tissue samples rich in...
Dodávateľ:  VWR Chemicals
Popis:   The E.Z.N.A.® Mollusc DNA Kit is designed for efficient purification of genomic DNA from molluscs, arthropods, round worms, flatworms and other invert...
Call for Price
Obmedzený počet kusov na sklade, ale väčšie množstvo sa môže nachádzať na inom sklade pri Vás. Prosím uistite sa, že ste prihlásený, aby sa mohlo zobraziť dostupné množstvo na sklade. Ak sa stále zobrazuje call a potrebujete pomoc, prosím zavolajte nám na +43 1 97002 - 0.
Obmedzený počet kusov na sklade, ale väčšie množstvo sa môže nachádzať na inom sklade pri Vás. Prosím uistite sa, že ste prihlásený, aby sa mohlo zobraziť dostupné množstvo na sklade. Ak sa stále zobrazuje call a potrebujete pomoc, prosím zavolajte nám na +43 1 97002 - 0.
Tento produkt je označený ako zakázaný a dá sa zakúpiť iba na základe schválených dopravných účtov. Ak potrebujete pomoc, napíšte e-mail regulačnému oddeleniu VWR na Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Vaša organizácia zablokovala tento produkt. Prosím kontaktujte oddelenie nákupu pre viac informácii.
Pôvodný produkt už nie je dostupný. Zobrazená náhrada je dostupná.
Tento produkt už nie je dostupný. Môžu existovať alternatívy, ktoré sa dajú vyhľadať pomocou čísla VWR katalógu, ktoré je uvedené vyššie. Ak potrebujete pomoc, prosím zavolajte VWR služby zákazníkom na +43 1 97002 - 0.
1 - 8  z 195
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  Ďalej