Chcete sa opäť prihlásiť?
  • Criteria
  • Dodávateľ
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Hľadať vo výsledkoch
Hľadali ste: "plasmid-purification-kits"
https://sk.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/96/55/18989655.jpg
VWR’s huge choice of plasmid purification kits range from well-established miniprep spin-column kits to midi or maxi prep kits.
Miniprep kits will provide sufficient yield and purity for most applications in molecular biology, such as cloning or sequencing. Midi or maxi preps (also available in endotoxin-free versions) will result in higher yields of intact plasmid, fulfilling the requirements for transfecting sensitive cells and long-term storage.
SearchPresentationType-HORIZONTAL
Choose from the options below to refine your search. Click OK to update your results.
SearchResultCount:"36"
Usporiadať podľa:
Dodávateľ:  VWR Chemicals
Popis:   E.Z.N.A.® Plasmid Midi Kit offers a novel and reliable method of isolating up to 200 µg of plasmid DNA in less than 60 minutes. This kit combines HiBi...
Dodávateľ:  VWR Chemicals
Popis:   Plasmid isolated with traditional purification procedures normally contain high levels of endotoxins that can significantly interfere with transfectio...
Dodávateľ:  VWR Peqlab
Popis:   Plasmid Miniprep Kit I for the easy, quick and efficient extraction of highly pure plasmid DNA. Yields of up to 25 µg super coiled plasmid DNA per pre...
Dodávateľ:  VWR Peqlab
Popis:   XChange Plasmid Maxi-EF Kit for the quick and easy isolation of up to 520 µg highly pure, endotoxin-free plasmid DNA.
číslo v katalógu: (D7045-02)
Dodávateľ:  VWR Chemicals
Popis:   The E.Z.N.A.® HP Plasmid Mini Kit II is designed to isolate up to 30 µg of high-quality plasmid DNA from 5 to 10 ml bacterial cultures from strains th...
UOM:  1 * 200 T
Dodávateľ:  VWR Peqlab
Popis:   XChange Plasmid Midi Kit for the isolation of up to 100 µg plasmid DNA per preparation. Anion exchange technology ensures highly pure and intact plasm...
Dodávateľ:  VWR Chemicals
Popis:   The E.Z.N.A.® Plasmid Mini Kit I is designed to isolate up to 30 µg of high-quality plasmid DNA from 1 to 5 ml bacterial cultures in 30 minutes o...
Dodávateľ:  VWR Chemicals
Popis:   The E.Z.N.A.® HP Plasmid Mini Kit I is designed to isolate up to 30 µg of high-quality plasmid DNA from 1 to 5 ml bacterial cultures from strains...
UOM:  1 * 50 Tests
Call for Price
Obmedzený počet kusov na sklade, ale väčšie množstvo sa môže nachádzať na inom sklade pri Vás. Prosím uistite sa, že ste prihlásený, aby sa mohlo zobraziť dostupné množstvo na sklade. Ak sa stále zobrazuje call a potrebujete pomoc, prosím zavolajte nám na +43 1 97002 - 0.
Obmedzený počet kusov na sklade, ale väčšie množstvo sa môže nachádzať na inom sklade pri Vás. Prosím uistite sa, že ste prihlásený, aby sa mohlo zobraziť dostupné množstvo na sklade. Ak sa stále zobrazuje call a potrebujete pomoc, prosím zavolajte nám na +43 1 97002 - 0.
Tento produkt je označený ako zakázaný a dá sa zakúpiť iba na základe schválených dopravných účtov. Ak potrebujete pomoc, napíšte e-mail regulačnému oddeleniu VWR na Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Vaša organizácia zablokovala tento produkt. Prosím kontaktujte oddelenie nákupu pre viac informácii.
Pôvodný produkt už nie je dostupný. Zobrazená náhrada je dostupná.
Tento produkt už nie je dostupný. Môžu existovať alternatívy, ktoré sa dajú vyhľadať pomocou čísla VWR katalógu, ktoré je uvedené vyššie. Ak potrebujete pomoc, prosím zavolajte VWR služby zákazníkom na +43 1 97002 - 0.
1 - 8  z 36
  1  2  3  4  5  Ďalej