Chcete sa opäť prihlásiť?
  • Criteria
    • In Stock (32)
  • Dodávateľ
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Hľadať vo výsledkoch
Mastermixes
https://sk.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/95/03/18989503.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"65"
Usporiadať podľa:
číslo v katalógu: (1B1408-500RXN)
Dodávateľ:  VWR Chemicals
Popis:   Hot Start Taq Master Mix, 2X is a ready-to-use reaction cocktail that contains all required components, except primers and template DNA, for ro...
UOM:  1 * 1 KIT
Dodávateľ:  VWR Chemicals
Popis:   TEMPase Hot Start DNA Polymerase Master Mix and Blue TEMPase Master Mix are good alternatives to TEMPase Hot Start DNA Polymerase. The master mixes of...
Dodávateľ:  VWR Chemicals
Popis:   VWR® Taq DNA Polymerase Master Mix is a ready to use 1,1X or 2X reaction mix. Simply add primers, template and water to carry out primer extens...
Dodávateľ:  VWR Chemicals
Popis:   This 2X Taq Master Mix is a premixed 2X concentrated solution of Taq DNA polymerase, reaction buffer, MgCl2, dNTPs, stabilise...
Dodávateľ:  VWR Chemicals
Popis:   VWR® Taq Plus is an optimised format of Taq DNA polymerase master mix and therefore this is a good alternative to Taq DNA polymer...
číslo v katalógu: (PEQL01-1699)
Dodávateľ:  VWR Peqlab
Popis:   Prepared in 2X concentration, peqGOLD PCR Master Mixes contain an optimised mix of reaction buffer and nucleotides in addition to peqGOLD Taq D...
UOM:  1 * 1,25 ml
Dodávateľ:  VWR Chemicals
Popis:   Hot Start PCR-To-Gel Taq Master Mix, 2X is a ready to use reaction cocktail that contains all required components, except primers and template DNA, fo...
číslo v katalógu: (N806-1.25ML)
Dodávateľ:  VWR Chemicals
Popis:   Ready PCR Mix, 2X offers a single-step procedure for performing PCR reactions followed by analysis on agarose gels without the addition of loading buf...
UOM:  1 * 1,25 ml
Call for Price
Obmedzený počet kusov na sklade, ale väčšie množstvo sa môže nachádzať na inom sklade pri Vás. Prosím uistite sa, že ste prihlásený, aby sa mohlo zobraziť dostupné množstvo na sklade. Ak sa stále zobrazuje call a potrebujete pomoc, prosím zavolajte nám na +43 1 97002 - 0.
Obmedzený počet kusov na sklade, ale väčšie množstvo sa môže nachádzať na inom sklade pri Vás. Prosím uistite sa, že ste prihlásený, aby sa mohlo zobraziť dostupné množstvo na sklade. Ak sa stále zobrazuje call a potrebujete pomoc, prosím zavolajte nám na +43 1 97002 - 0.
Tento produkt je označený ako zakázaný a dá sa zakúpiť iba na základe schválených dopravných účtov. Ak potrebujete pomoc, napíšte e-mail regulačnému oddeleniu VWR na Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Vaša organizácia zablokovala tento produkt. Prosím kontaktujte oddelenie nákupu pre viac informácii.
Pôvodný produkt už nie je dostupný. Zobrazená náhrada je dostupná.
Tento produkt už nie je dostupný. Môžu existovať alternatívy, ktoré sa dajú vyhľadať pomocou čísla VWR katalógu, ktoré je uvedené vyššie. Ak potrebujete pomoc, prosím zavolajte VWR služby zákazníkom na +43 1 97002 - 0.
1 - 8  z 65
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  Ďalej