Chcete sa opäť prihlásiť?
  • Criteria
    • In Stock (21)
  • Dodávateľ
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Hľadať vo výsledkoch
Hľadali ste: "polymerases"
https://sk.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/96/65/18989665.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"40"
Usporiadať podľa:
číslo v katalógu: (N638-KIT)
Dodávateľ:  VWR Chemicals
Popis:   Extender™ Taq DNA Polymerase is a high fidelity, thermostable enzyme blend optimised to generate high product yields and purity. This polymerase blend...
UOM:  1 * 1 KIT
číslo v katalógu: (732-3267)
Dodávateľ:  VWR Peqlab
Popis:   PCR products of up to 12 kb and up to 40 kb can be achieved with the high performance peqGOLD 'Mid Range' and 'Long Range' PCR Systems respectively, s...
UOM:  1 * 1 items
Dodávateľ:  VWR Chemicals
Popis:   VWR® Taq DNA Polymerase is an ultra-pure, thermostable, recombinant DNA polymerase, which provides robust PCR performance in a wide range of PC...
Dodávateľ:  VWR Chemicals
Popis:   Taq DNA polymerase is a thermostable enzyme that can withstand prolonged incubation at temperatures up to 95°C without significant loss of acti...
číslo v katalógu: (N224-500U)
Dodávateľ:  VWR Chemicals
Popis:   Taq DNA Polymerase is ideal for general PCR and primer extension reactions to amplify DNA templates with high sensitivity. PCR can be initiated from a...
UOM:  1 * 500 items
číslo v katalógu: (PEQL04-1090)
Dodávateľ:  VWR Peqlab
Popis:   peqGOLD Uracil DNA-Glycosylase (UDG) in combination with dUTP prevents contamination in PCR reactions.
UOM:  1 * 1 items
Dodávateľ:  VWR Chemicals
Popis:   VWR® TEMPase Hot Start DNA Polymerases are highly stable Polymerases, featuring higher specificity, superior sensitivity and greater yields compared t...
Dodávateľ:  VWR Chemicals
Popis:   AccuPOL DNA Polymerase is a thermostable enzyme that possesses 3' - 5' exonuclease proofreading ability, which enables the polymerase to correct nucle...
Call for Price
Obmedzený počet kusov na sklade, ale väčšie množstvo sa môže nachádzať na inom sklade pri Vás. Prosím uistite sa, že ste prihlásený, aby sa mohlo zobraziť dostupné množstvo na sklade. Ak sa stále zobrazuje call a potrebujete pomoc, prosím zavolajte nám na +43 1 97002 - 0.
Obmedzený počet kusov na sklade, ale väčšie množstvo sa môže nachádzať na inom sklade pri Vás. Prosím uistite sa, že ste prihlásený, aby sa mohlo zobraziť dostupné množstvo na sklade. Ak sa stále zobrazuje call a potrebujete pomoc, prosím zavolajte nám na +43 1 97002 - 0.
Tento produkt je označený ako zakázaný a dá sa zakúpiť iba na základe schválených dopravných účtov. Ak potrebujete pomoc, napíšte e-mail regulačnému oddeleniu VWR na Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Vaša organizácia zablokovala tento produkt. Prosím kontaktujte oddelenie nákupu pre viac informácii.
Pôvodný produkt už nie je dostupný. Zobrazená náhrada je dostupná.
Tento produkt už nie je dostupný. Môžu existovať alternatívy, ktoré sa dajú vyhľadať pomocou čísla VWR katalógu, ktoré je uvedené vyššie. Ak potrebujete pomoc, prosím zavolajte VWR služby zákazníkom na +43 1 97002 - 0.
1 - 8  z 40
  1  2  3  4  5  Ďalej