Chcete sa opäť prihlásiť?
  • Criteria
  • Dodávateľ
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Hľadať vo výsledkoch
Belts
https://sk.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/49/34/18944934.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"15"
Usporiadať podľa:
Dodávateľ:  Portwest Clothing
Popis:   Hardwearing two-ply PVC belt finished with a heavy-duty metal buckle. Can be worn with any trouser.
Dodávateľ:  Portwest Clothing
Popis:   Glove clip in acetal copolymer, for attachment to belt loops.
Dodávateľ:  FRISTADS KANSAS GROUP
Popis:   This belt made of 100% cotton canvas features a metal buckle.
Dodávateľ:  FRISTADS KANSAS GROUP
Popis:   This belt made of 100% polyester features a soft buckle.
Dodávateľ:  FRISTADS KANSAS GROUP
Popis:   Soft, ergonomic belts made of polyester/PE foam for improved comfort. With 70 mm padded polyester tube and 40 mm nylon strap with metal buckle.
číslo v katalógu: (113-08039)
Dodávateľ:  FRISTADS KANSAS GROUP
Popis:   Elasticated belt made of 70% polypropylene and 30% latex covered yarn.
UOM:  1 * 1 items
číslo v katalógu: (KWIN100901940)
Dodávateľ:  FRISTADS KANSAS GROUP
Popis:   Heavy duty leather belt for carpenters, electricians, fitters etc.
UOM:  1 * 1 items
Dodávateľ:  FRISTADS KANSAS GROUP
Popis:   These ergonomically designed leather belts distribute the weight of your tools more evenly and form the base of the Ergo carrying system to relieve hi...
Call for Price
Obmedzený počet kusov na sklade, ale väčšie množstvo sa môže nachádzať na inom sklade pri Vás. Prosím uistite sa, že ste prihlásený, aby sa mohlo zobraziť dostupné množstvo na sklade. Ak sa stále zobrazuje call a potrebujete pomoc, prosím zavolajte nám na +43 1 97002 - 0.
Obmedzený počet kusov na sklade, ale väčšie množstvo sa môže nachádzať na inom sklade pri Vás. Prosím uistite sa, že ste prihlásený, aby sa mohlo zobraziť dostupné množstvo na sklade. Ak sa stále zobrazuje call a potrebujete pomoc, prosím zavolajte nám na +43 1 97002 - 0.
Tento produkt je označený ako zakázaný a dá sa zakúpiť iba na základe schválených dopravných účtov. Ak potrebujete pomoc, napíšte e-mail regulačnému oddeleniu VWR na Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Vaša organizácia zablokovala tento produkt. Prosím kontaktujte oddelenie nákupu pre viac informácii.
Pôvodný produkt už nie je dostupný. Zobrazená náhrada je dostupná.
Tento produkt už nie je dostupný. Môžu existovať alternatívy, ktoré sa dajú vyhľadať pomocou čísla VWR katalógu, ktoré je uvedené vyššie. Ak potrebujete pomoc, prosím zavolajte VWR služby zákazníkom na +43 1 97002 - 0.
1 - 8  z 15
  1  2  Ďalej