Tlačiť
Hľadali ste: Uzemňovací drát
11  results were found
SearchResultCount:"11"
Sort Results
Zobraziť zoznam Easy View (Nové)
Ohodnotiť tieto výsledky vyhľadávania
Dodávateľ: S.C.A.T.
Opis: In order to prevent static discharge with fluids in plastic containers, the contents of the waste receptacles can be secured with ground connection. T...
Katalógové číslo: (115-3045)
Dodávateľ: DESCO
Opis: The Desco Europe Slim Earth Bonding Point Bar (or Common Ground Point) has been designed to be installed underneath bench tops where it will be access...
Merná jednotka: 1 * 1 items
Katalógové číslo: (115-3046)
Dodávateľ: DESCO
Opis: This provides a storage terminal for the wrist cord when the workstation is unoccupied.
Merná jednotka: 1 * 1 items
Dodávateľ: Bohlender
Opis: For earth connection of vessels and components made of static dissipative materials.
Katalógové číslo: (115-3056)
Dodávateľ: DESCO
Opis: The Universal snap mounting kit consists of 10 mm stud and socket, threaded backing washer, conical nut, long and short screw, ESD common ground point...
Merná jednotka: 1 * 1 items
Dodávateľ: METRO INTERNATIONAL COMPANY
Opis: These grounding cables provide an effective method of electrostatic discharge for any Metro Super Erecta unit (stationary or mobile) when used in conj...
Katalógové číslo: (115-3047)
Dodávateľ: DESCO
Opis: Daisy-chains two worksurface mats for the monitoring of two workstations with the 724 workstation monitor.
Merná jednotka: 1 * 1 items
Katalógové číslo: (115-3044)
Dodávateľ: DESCO
Opis: The EBP bar should be fixed to the edge of a bench or other suitable work equipment within reach and accessible to all connecting ground cords, but wh...
Merná jednotka: 1 * 1 items
Katalógové číslo: (115-3069)
Dodávateľ: DESCO
Opis: This cord with low profile helps keep employees from tripping on cord connection.
Merná jednotka: 1 * 1 items
Dodávateľ: DESCO
Opis: Coil cord with 2,5 mm polyurethane insulation, conductor is high strength 7-end duplex tinsel for strength and flexibility.
Katalógové číslo: (115-3037)
Dodávateľ: DESCO
Opis: The MagSnap® 360™ dual wire coil cord offers a 360° rotation and magnetic connection between the wristband and coil cord.
Merná jednotka: 1 * 1 items
Zavolať a opýtať sa na ceny
Zásoby tejto položky sú obmedzené, no môžu sa nachádzať v inom sklade blízko pri vás. Uistite sa prosím, že ste prihlásený/á na tejto lokalite, aby sa mohli zobraziť dostupné zásoby. Ak sa stále zobrazuje zavolajte a potrebujete pomoc, zavolajte nám prosím na číslo +43 1 97002 - 0.
Zásoby tejto položky sú obmedzené, no môžu sa nachádzať v inom sklade blízko pri vás. Uistite sa prosím, že ste prihlásený/á na tejto lokalite, aby sa mohli zobraziť dostupné zásoby. Ak sa stále zobrazuje zavolajte a potrebujete pomoc, zavolajte nám prosím na číslo +43 1 97002 - 0.
Daná chemikália je regulovaná podľa platnej legislatívy a bude vyžadované vyplnenie formulára. Jeho včasným vyplnením urýchlite dodanie produktu.
-Na zakúpenie tejto položky môže byť potrebná dodatočná dokumentácia. Ak to bude potrebné, skontaktuje sa s vami zástupca spoločnosti VWR.
Tento produkt bol zablokovaný vašou organizáciou. Kontaktujte prosím vaše oddelenie nákupu pre získanie viac informácií.
Pôvodný produkt už nie je dostupný. Je dostupná zobrazená náhrada.
Tento produkt už nie je dostupný. Môžu byť k dispozícii alternatívy, ktoré sa dajú vyhľadať pomocou katalógového čísla VWR uvedeného vyššie. Ak potrebujete ďalšiu pomoc, zavolajte prosím na zákaznícky servis spoločnosti VWR na čísle +43 1 97002 - 0.
1 - 11 of 11
no targeter for Bottom