Chcete sa opäť prihlásiť?
  • Criteria
    • In Stock (6)
  • Dodávateľ
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Hľadať vo výsledkoch
surgical-masks
https://sk.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/95/95/18709595.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"11"
Usporiadať podľa:
číslo v katalógu: (111-8940)
Dodávateľ:  3M MEDICAL
Popis:   The efficient filtering and good facial fit of these masks give patients optimal protection and maximum comfort.
UOM:  1 * 50 items
číslo v katalógu: (111-9004)
Dodávateľ:  KIMBERLY CLARK
Popis:   Designed with extra lightweight materials to enhance breathability, this non-sterile surgical mask provides a cooler wearing comfort.
UOM:  1 * 50 items
Dodávateľ:  Nitritex
Popis:   Profile™ PFM surgical face mask with highly efficient bacterial filtration.
číslo v katalógu: (111-0502)
Dodávateľ:  ANSELL MEDICAL PRODUCTS
Popis:   These medical care masks permit applications requiring high filtration efficiency. PP filter without glass fibres.
UOM:  1 * 50 items
Dodávateľ:  ANSELL MEDICAL PRODUCTS
Popis:   The masks feature a flexible nosepiece for effective sealing and polyester cellulose inner layer to help prevent irritation.
Dodávateľ:  ANSELL MEDICAL PRODUCTS
Popis:   Splash and penetration resistant care masks. Inner surface made from 40% cellulose and 60% polyester; outer surface made from PP. PP filter contains n...
Dodávateľ:  Zellstoff-Vertriebs-GmbH & Co. KG
Popis:   Made from non-woven, spunbound PP, they are comfortable to wear, safe and highly efficient.
Dodávateľ:  ANSELL MEDICAL PRODUCTS
Popis:   Cellulose and polyester inner surface, thin foam covering and a layer of Teclin integrated into the inner layer (fog-free system).
Call for Price
Obmedzený počet kusov na sklade, ale väčšie množstvo sa môže nachádzať na inom sklade pri Vás. Prosím uistite sa, že ste prihlásený, aby sa mohlo zobraziť dostupné množstvo na sklade. Ak sa stále zobrazuje call a potrebujete pomoc, prosím zavolajte nám na +43 1 97002 - 0.
Obmedzený počet kusov na sklade, ale väčšie množstvo sa môže nachádzať na inom sklade pri Vás. Prosím uistite sa, že ste prihlásený, aby sa mohlo zobraziť dostupné množstvo na sklade. Ak sa stále zobrazuje call a potrebujete pomoc, prosím zavolajte nám na +43 1 97002 - 0.
Tento produkt je označený ako zakázaný a dá sa zakúpiť iba na základe schválených dopravných účtov. Ak potrebujete pomoc, napíšte e-mail regulačnému oddeleniu VWR na Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Vaša organizácia zablokovala tento produkt. Prosím kontaktujte oddelenie nákupu pre viac informácii.
Pôvodný produkt už nie je dostupný. Zobrazená náhrada je dostupná.
Tento produkt už nie je dostupný. Môžu existovať alternatívy, ktoré sa dajú vyhľadať pomocou čísla VWR katalógu, ktoré je uvedené vyššie. Ak potrebujete pomoc, prosím zavolajte VWR služby zákazníkom na +43 1 97002 - 0.
1 - 8  z 11
  1  2  Ďalej