Tlačiť
Hľadali ste: Roušky hygienické
6  results were found
SearchResultCount:"6"
Sort Results
Zobraziť zoznam Easy View (Nové)
Ohodnotiť tieto výsledky vyhľadávania
Katalógové číslo: (76470-110)
Dodávateľ: VWR Collection
Opis: VWR® made in USA sterile masks are an ideal option for single-use needs.
Merná jednotka: 1 * 200 items
Dodávateľ: VWR Collection
Opis: Face masks made from 3 ply, non woven PP featuring a nose bridge and ear loops or ties.
Predaj
Katalógové číslo: (113-0713)
Dodávateľ: VWR Collection
Opis: This face mask, with nose bridge, is made from 2 ply, non woven PP.
Merná jednotka: 1 * 50 items
Katalógové číslo: (114-9101)
Dodávateľ: HUBEI ORIENT INT'L TRADING COR
Opis: Hygiene masks made from 3-ply construction of PP and Meltblown PP.
Merná jednotka: 1 * 50 items
Dodávateľ: DESCO
Opis: These facemasks constructed of a lightweight dissipative material which is made from texturised polyester and a minimum of 9% carbon nylon monofilimen...
Katalógové číslo: (113-9935)
Dodávateľ: ALSICO HIGHTECH NV
Opis: Reusable, 2-ply face masks are not designed for medical use. Masks are not tested on the permeability of viruses and bacteria.
Merná jednotka: 1 * 1 items
Zavolať a opýtať sa na ceny
Zásoby tejto položky sú obmedzené, no môžu sa nachádzať v inom sklade blízko pri vás. Uistite sa prosím, že ste prihlásený/á na tejto lokalite, aby sa mohli zobraziť dostupné zásoby. Ak sa stále zobrazuje zavolajte a potrebujete pomoc, zavolajte nám prosím na číslo +43 1 97002 - 0.
Zásoby tejto položky sú obmedzené, no môžu sa nachádzať v inom sklade blízko pri vás. Uistite sa prosím, že ste prihlásený/á na tejto lokalite, aby sa mohli zobraziť dostupné zásoby. Ak sa stále zobrazuje zavolajte a potrebujete pomoc, zavolajte nám prosím na číslo +43 1 97002 - 0.
Daná chemikália je regulovaná podľa platnej legislatívy a bude vyžadované vyplnenie formulára. Jeho včasným vyplnením urýchlite dodanie produktu.
-Na zakúpenie tejto položky môže byť potrebná dodatočná dokumentácia. Ak to bude potrebné, skontaktuje sa s vami zástupca spoločnosti VWR.
Tento produkt bol zablokovaný vašou organizáciou. Kontaktujte prosím vaše oddelenie nákupu pre získanie viac informácií.
Pôvodný produkt už nie je dostupný. Je dostupná zobrazená náhrada.
Tento produkt už nie je dostupný. Môžu byť k dispozícii alternatívy, ktoré sa dajú vyhľadať pomocou katalógového čísla VWR uvedeného vyššie. Ak potrebujete ďalšiu pomoc, zavolajte prosím na zákaznícky servis spoločnosti VWR na čísle +43 1 97002 - 0.
1 - 6 of 6
no targeter for Bottom