Tlačiť
Počítač kolonií, Scan® 100
Dodávateľ: interscience
710-1868EA 1812.41 EUR
710-1868
Počítač kolonií, Scan® 100
Počítačky kolonií
Scan 100 je manuální počítač kolonií s LED osvětlením a ergonomickou opěrkou ruky.
  • Nastavitelné počítací pípnutí: 4 úrovně zvuku
  • Vestavěný skladovací stojan
  • Integrovaný USB port zajišťuje sledovatelnost výsledků bez předchozí instalace softwaru a bezchybný export
Pšechna buněčná média (s volitelným multiadaptérem).
Objednávacie informácie: The magnifying lens (710-1869) on flexible arm is not included.
Informace o dodávce: S bílou zadní deskou, adaptérem Petriho misek 90 mm, napájecím kabelem, kabelem USB, černým fixem a manuálem.