Tlačiť
Špičky pipet, Standard
Dodávateľ: Brand
612-5754EA 21.34 EUR
612-5754 613-2409 613-2336 613-2335 613-2412 613-2338 613-2337 613-2339 613-2332 613-2331 613-2334 613-2333 613-7173 613-7172 613-7171 613-7170 613-7177 613-7175 613-7174 612-5701 613-2402 613-2325 613-2401 613-2324 613-2327 613-2326 613-2403 613-2329 613-2328 613-2408 613-2407 613-7178 613-2323 613-2322 613-7165 613-7163 613-3842 613-3446 613-2318 613-2319 613-7168 613-7167 613-2431 613-3841 613-2430 613-3445 613-2433 613-2432 732-3969 613-2428 732-3970 732-3971 613-2429 732-3974 732-3975 732-3972 613-2341 732-3973 613-2340 613-2343 613-2342 732-3976 613-2344
Špičky pipet, Standard
Špičky pipetovací
Tyto špičky jsou vyrobeny v čistých prostorech a jsou baleny automaticky pro zajištění toho, aby špičky nebyly kontaminovány.
  • vysoce-čistý polypropylen, bez obsahu DiHEMDA a oleamidu, vyroben bez maziv; pigmenty neobsahují kadmium
  • pipetovací špičky balené v zásobníku mají objem až 1000 µl a neobsahují DNA, RNázy, endotoxiny a ATP, nezávisle na balení
  • stupnice pro rychlou kontrolu objemu
  • sterilní špičky a balení jsou vyráběny výhradně dle certifikátu kvality BIO-CERT® LIQUID HANDLING QUALITY
  • autoklávovatelné při 121 °C (2 bary), dle DIN EN 285
Špičky jsou testovány na kompatibilitu s pipetami BRAND a jsou vhodné pro použití s většinou běžných značek pipet, včetně GILSON®, Thermo Fisher Scientific FINNPIPETTE®, Eppendorf® a Sartorius. 5 ml špička je výhradně testována na pipety BRAND a Thermo Fisher Scientific FINNPIPETTE®. 10 ml/1250 µl špička je vhodná pro BRAND, Eppendorf®.
Hromadné balení v znovuuzavíratelných pytlících, nesterilní
Špičky jsou vyrobeny pod dohledem v čistých prostorech a automaticky baleny do znovuuzavíratelných pytlíků a pak baleny do papírové krabice. Číslo šarže je vytištěno na každém pytlíku.
Krabička TipBox, nesterilní a sterilní, BIO-CERT® LIQUID HANDLING QUALITY
Krabička na špičky objemu až 1250 µl. S průsvitným okénkem, sklopným a zacvakávacím víkem (dvojitá funkce uzávěru) a barevné zásobníky špiček, s etiketou na straně. Použitelné s částěčně obsazenou multikanálovou pipetou. 5 ml a 10 ml špičky pochází z odpovídajícího kruhového tipbox na velké špičky.
TipRack, nesterilní a sterilní, BIO-CERT® LIQUID HANDLING QUALITY
Náhradní jednotka pro TipBox šetří prostor, materiál balení je vyroben z recyklovaného PET. V porovnání s naplněnou krabičkami TipBoxes je objem odpadu je snížen na 20%. Sterilní zásobníky jsou dodávány s podporou přenosu, která umožňuje snadný, nekontaminovaný přenos do předtím sterilizované krabičky TipBox. Všechny zásobníky špiček jsou potištěny na jedné straně informací o obsahu.
BIO-CERT® LIQUID HANDLING QUALITY, sterile: These tips are made from high-quality, pure PP without any mould release agents and other additives. All lots are tested for sterility (acc. ISO 11 137 and AAMI guidelines, a SAL of 10⁻⁶ is obtained) and are certified free from endotoxins, DNA-, RNase- and ATP. Tips are supplied with a Certificate of Analysis.