Ostať prihlásený/á?
Končiace v 
Vaše prihlásenie vypršalo
Vaše prihlásenie vypršalo. Pre Vašu bezpečnosť sme vás odhlásili.
Chcete sa opäť prihlásiť?
Packaging for diagnostic specimen, Polymed
Dodávateľ: DAKLAPACK
DAKL15004EA 520 EUR InStock
DAKL15004
Packaging for diagnostic specimen, Polymed
Mailers and Shipping Containers
Ideal for sending diagnostic specimens.
  • Constructed from a strong PVC vinyl which can be used hundreds of times
  • Easily opened and closed via the easy to use zip closure
On the front of the Polymed there will be a clearly visible transparent window. Insert double sided address card in to the window and pop the Polymed into the post box. The Polymed system is suitable for sending via the post box, saving time, money and most of the packaging can be reused.
Order Now
OBJEDNÁVKA
Zadať detaily certifikátu
Zadajte číslo šarže:
Vyberte spomedzi nedávnych čísel šarží:
Alebo
Preskúmať a porovnať alternatívy
Našli sme alternatívne produkty, ktoré vám môžu ušetriť až  na položku-jednotku.  Ak chcete porovnať podrobnosti o produktoch, vyberte maximálne 3 alternatívy nižšie a kliknite na Porovnať vybraté. Ak chcete pridať položky do vášho košíka, zadajte množstvo a kliknite na Pridať do košíka.
Pôvodný produkt:
Opis Katalógové číslo Dostupnosť Jednotka Vaša cena Cena za Množstvo