Tlačiť
Reference electrode filling solutions
Dodávateľ: Mettler-Toledo
METT51343180EA 7.78 EUR
METT51343180 METT51350082 METT51350072 METT51343184 METT51350076 METT51343182 METT51350084 662-2886 METT51350074
Reference electrode filling solutions
Elektrolyty Roztoky Plnicí pro Elekrody
FRISCOLYT-B® (84,4% glycerol, 11% KCl and 4,6% H₂O) is for low temperature samples.