Ostať prihlásený/á?
Končiace v 
Vaše prihlásenie vypršalo
Vaše prihlásenie vypršalo. Pre Vašu bezpečnosť sme vás odhlásili.
Chcete sa opäť prihlásiť?
Power supply adapters
Dodávateľ: GE Healthcare - Life Sciences
18-1129-58EA 88.01 EUR InStock
18-1129-58 18-1129-59
Power supply adapters
Power Supplies
Choice of adapters for connecting 4 mm or 2 mm leads to 2 mm or 4 mm output jacks, respectively.
  • Approved for 500 V relative protection ground
  • Adapter Set 2 mm M/4 mm F for connecting sheathed 2 mm male plug instrument leads to 4 mm sheathed output jacks
  • Adapter Set 4 mm M/2 mm F for connecting sheathed 4 mm male plug instrument leads to 2 mm high voltage output jacks
Order Now
OBJEDNÁVKA
SÚVISIACE INFORMÁCIE
Zadať detaily certifikátu
Zadajte číslo šarže:
Vyberte spomedzi nedávnych čísel šarží:
Alebo
Preskúmať a porovnať alternatívy
Našli sme alternatívne produkty, ktoré vám môžu ušetriť až  na položku-jednotku.  Ak chcete porovnať podrobnosti o produktoch, vyberte maximálne 3 alternatívy nižšie a kliknite na Porovnať vybraté. Ak chcete pridať položky do vášho košíka, zadajte množstvo a kliknite na Pridať do košíka.
Pôvodný produkt:
Opis Katalógové číslo Dostupnosť Jednotka Vaša cena Cena za Množstvo