Tlačiť
Hľadali ste: Probenecid
7  results were found
SearchResultCount:"7"
Sort Results
Zobraziť zoznam Easy View (Nové)
Ohodnotiť tieto výsledky vyhľadávania
Dodávateľ: Thermo Scientific
Opis: Probenecid ≥98%
Katalógové číslo: (AATB20062)
Dodávateľ: AAT BIOQUEST INC
Opis: Each vial is diluted with 90 ml buffer to make 2.5 mM final concentration of probenecid for your assays.
Merná jednotka: 1 * 100 mL
New Product
Katalógové číslo: (AATB20060)
Dodávateľ: AAT BIOQUEST INC
Opis: Probenecid is an inhibitor of organic-anion transporters located in cell membranes.
Merná jednotka: 1 * 720 mg
New Product
Dodávateľ: CAYMAN
Opis: Probenecid
Dodávateľ: MP BIOMEDICALS
Opis: Probenecid is useful as an inhibitor of the organic anion transporter.
Dodávateľ: Merck
Opis: Probenecid, Sigma-Aldrich®
Katalógové číslo: (PROOMM0657.00)
Dodávateľ: PROMOCHEM
Opis: Probenecid
Merná jednotka: 1 * 500 mg
Zavolať a opýtať sa na ceny
Zásoby tejto položky sú obmedzené, no môžu sa nachádzať v inom sklade blízko pri vás. Uistite sa prosím, že ste prihlásený/á na tejto lokalite, aby sa mohli zobraziť dostupné zásoby. Ak sa stále zobrazuje zavolajte a potrebujete pomoc, zavolajte nám prosím na číslo +43 1 97002 - 0.
Zásoby tejto položky sú obmedzené, no môžu sa nachádzať v inom sklade blízko pri vás. Uistite sa prosím, že ste prihlásený/á na tejto lokalite, aby sa mohli zobraziť dostupné zásoby. Ak sa stále zobrazuje zavolajte a potrebujete pomoc, zavolajte nám prosím na číslo +43 1 97002 - 0.
Daná chemikália je regulovaná podľa platnej legislatívy a bude vyžadované vyplnenie formulára. Jeho včasným vyplnením urýchlite dodanie produktu.
-Na zakúpenie tejto položky môže byť potrebná dodatočná dokumentácia. Ak to bude potrebné, skontaktuje sa s vami zástupca spoločnosti VWR.
Tento produkt bol zablokovaný vašou organizáciou. Kontaktujte prosím vaše oddelenie nákupu pre získanie viac informácií.
Pôvodný produkt už nie je dostupný. Je dostupná zobrazená náhrada.
Tento produkt už nie je dostupný. Môžu byť k dispozícii alternatívy, ktoré sa dajú vyhľadať pomocou katalógového čísla VWR uvedeného vyššie. Ak potrebujete ďalšiu pomoc, zavolajte prosím na zákaznícky servis spoločnosti VWR na čísle +43 1 97002 - 0.
1 - 7 of 7
no targeter for Bottom