  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Hľadať vo výsledkoch
3-Cyano-5-fluorophenylboronic acid
SearchPresentationType-HORIZONTAL
Na upresnenie svojho vyhľadávania si vyberte z možností uvedených nižšie. Je možné vybrať a kombinovať viaceré možnosti z ktorejkoľvek rozbaľovacej ponuky. Pre aktualizáciu výsledkov kliknite na tlačidlo OK.
SearchResultCount:"1"
  Zobraziť zoznam Easy View (new)
Usporiadať podľa:
číslo v katalógu: (ACRO430460010)
Dodávateľ:  Acros Organics
Popis:   3-Cyano-5-fluorophenylboronic acid ≥97%
UOM:  1 * 1 g