Tlačiť
Phosphotungstic acid sodium salt, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
SIALP6395-100GEA 396.29 EUR
SIALP6395-100G SIALP6395-25G SIALP6395-500G
Phosphotungstic acid sodium salt, Sigma-Aldrich®
Phosphotungstic acid sodium salt
Vzorec: Na₃O₄₀PW₁₂
Číslo CAS: 51312-42-6
EINECS: 257-132-9